Fontos dokumentumok
8.18712
Sigma-Aldrich
Hexamethylenetetramine
for synthesis
Szinonimák:
Hexamethylenetetramine, Hexamethylenetetramine, Hexamine, Formin, Urotropin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12N4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
202-905-8
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<0.01 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (perchloric acid titration)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
390 °C
hatékonyság
9200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
átmeneti hőmérséklet
flash point 250 °C
oldhatóság
soluble 895 g/L
sűrűség
1.33 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
600 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Electrochemical detection of microplastics: Hexamethylenetetramine is utilized in a novel sensor design using chitosan and magnesium oxide for the electrochemical detection of microplastics, enhancing environmental monitoring capabilities (Noumani et al., 2024).
  • Novel methodologies in nanoparticle synthesis: Research details the use of hexamethylenetetramine in the preparation of monodisperse cerium oxide nanoparticles, demonstrating its utility in precise nanoparticle fabrication (Hastings et al., 2024).
  • Development in mesoporous materials: A study explores hexamethylenetetramine′s use in the self-assembly of ordered mesoporous nanofibers, contributing to advancements in materials science and engineering (Peng et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
482.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
250 °C - closed cup