Fontos dokumentumok
464430
2-Butyloctanoic acid
96%
Szinonimák:
α-Butylcaprylic acid, 2-Butyl-caprylic acid, 2-Butyloctanoic acid
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.438 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
sűrűség
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCC(CCCC)C(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-7-8-10-11(12(13)14)9-6-4-2/h11H,3-10H2,1-2H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OARDBPIZDHVTCK-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)