Merck
W318302
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-methylpyrazine
≥99%, FCC, FG
Szinonimák:
Almond pyrazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H8N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.14
FEMA-szám:
3183
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2266
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
14.126
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
almond; green; nutty
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.507 (lit.)
sűrűség
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
almond; green; nutty
SMILES string
COc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2O/c1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKJIAEQRKBQLLA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
132.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
56 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)