Merck
W351504
Sigma-Aldrich
1-Octen-3-one
50 wt. % in 1-octen-3-ol, stabilized, FG
Szinonimák:
N-pentyl vinyl ketone, Vinyl amyl ketone
About This Item
CAS-szám:
FEMA-szám:
3515
Európai Tanács szám:
2312
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.081
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
tartalmazhat
~0.10% α-Tocopherol as stabilizer
koncentráció
50 wt. % in 1-octen-3-ol
törésmutató
n20/D 1.4359
bp
174-182 °C
sűrűség
0.843 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
mushroom; herbaceous; earthy
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4H,2-3,5-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLTVSWGXIAYTHO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
1-Octen-3-one is one of the main volatile flavor compounds of mushroom. It has also been reported to play a major in the resistance of Trifolium subterraneum cotyledons against damage caused by red-legged earth mite.
Kiszerelés
Packaged in glass bottles
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
145.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62.78 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Correlation of 1-octen-3-one with antixenotic resistance in subterranean clover cotyledons to red-legged earth mite, Halotydeus destructor (Acarina: Penthaleidae).
Jiang Y, et al.
Journal of Chemical Ecology, 22(2), 369-382 (1996)
Studies on the enzymic reduction of 1-octen-3-one in mushroom (Agaricus bisporus).
Chen CC & W CM.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 32(6), 1342-1344 (1984)
Meryl B Lubran et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 53(21), 8325-8327 (2005-10-13)
Taste threshold tests of ferrous sulfate (FeSO4) solutions have been confounded by the presence of putative odorants. To detect the presence of odorants released from these solutions solid-phase microextraction (SPME) was used to collect volatiles in the headspace above FeSO4
M A Drake et al.
Journal of dairy science, 93(11), 5069-5081 (2010-10-23)
A current industry goal is to produce a 75 to 80% fat-reduced Cheddar cheese that is tasty and appealing to consumers. Despite previous studies on reduced-fat cheese, information is critically lacking in understanding the flavor and flavor chemistry of reduced-fat
Identification of volatile compounds in seven edible fresh mushrooms.
Pyysalo HEIK.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 30(3), 235-244 (1976)