Fontos dokumentumok
777064
1-Octen-3-one
96%
Szinonimák:
Amyl vinyl ketone, Pentyl vinyl ketone, Vinyl amyl ketone, n-Amyl vinyl ketone
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.435
sűrűség
0.833 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCC(=O)C=C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4H,2-3,5-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLTVSWGXIAYTHO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
164.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
73.8 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)