Merck
W360301
Sigma-Aldrich
2-Octen-4-one
mixture of isomers, natural, ≥97%, FG
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H14O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.20
FEMA-szám:
3603
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
Flavis-szám:
07.082
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
green; mushroom; fruity; tropical
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥97%
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; mushroom; fruity; tropical
SMILES string
CCCCC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-7-8(9)6-4-2/h4,6H,3,5,7H2,1-2H3/b6-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMDLEUPBHMCPQV-GQCTYLIASA-N
Related Categories
Egyéb megjegyzések
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
142.0 °F
Lobbanási pont (C)
61.11 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Europe offers an attractive and diverse marketplace for flavor formulation. Selling flavors in Europe means adherence in all regions to the EU requirements. Some elements of the EU regulation, such as the community list, may seem daunting, let’s clarify by walking through the requirements