Fontos dokumentumok
O5284
1-Octen-3-ol
98%
Szinonimák:
Pentyl vinyl carbinol
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.437 (lit.)
bp
84-85 °C/25 mmHg (lit.)
sűrűség
0.837 g/mL at 20 °C
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC(O)C=C
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4,8-9H,2-3,5-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?