Merck
W335808
Sigma-Aldrich
2-Isopropyl-3-methoxypyrazine
99%, FG
Szinonimák:
Bean pyrazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H12N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.19
FEMA-szám:
3358
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
14.057
NACRES:
NA.21
grade:
FG
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.494 (lit.)
n20/D 1.495
sűrűség
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; nutty; earthy; pea
SMILES string
COc1nccnc1C(C)C
InChI
1S/C8H12N2O/c1-6(2)7-8(11-3)10-5-4-9-7/h4-6H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTOPKICPEQUPPH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Eva-Maria Kroener et al.
Frontiers in chemistry, 6, 149-149 (2018-06-06)
Horseradish (Armoracia rusticana) is consumed and valued for the characteristic spicy aroma of its roots in many countries all over the world. In our present study we compare six different horseradish varieties that were grown under comparable conditions, with regard
Navideh Sadoughi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(11), 2877-2885 (2015-02-24)
An optimized method for the quantitation of volatile compounds responsible for off-aromas, such as earthy odors, found in wine and grapes was developed. The method involved a fast and simple headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME-GC-MS) for simultaneous determination of
Protocols
Separation of 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine 20 ppt; 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine; 2-Methylisoborneol; (±)-Geosmin 10 ppt