Fontos dokumentumok
W316407
trans,trans-2,4-Heptandienal
≥88%
Szinonimák:
2,4-Heptadienal
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Halal
Kosher
Teszt
≥88%
törésmutató
n20/D 1.534 (lit.)
bp
84-84.5 °C (lit.)
sűrűség
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
fatty; green; oily; vegetable
SMILES string
CC\C=C\C=C\C=O
InChI
1S/C7H10O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-7H,2H2,1H3/b4-3+,6-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SATICYYAWWYRAM-VNKDHWASSA-N
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
143.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?