Merck
W328901
Sigma-Aldrich
cis-4-Heptenal
≥98%, stabilized, FCC, FG
Szinonimák:
(Z)-4-heptenal, N-propylidene butyraldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH=CHCH2CH2CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.17
FEMA-szám:
3289
Beilstein:
1902614
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2124
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.085
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
fatty; green; vegetable
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
tartalmaz
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.434 (lit.)
sűrűség
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
fatty; green; vegetable
SMILES string
[H]C(=O)CC\C=C/CC
InChI
1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVGOCOMZRGWHPI-ARJAWSKDSA-N
Általános leírás
cis-4-Heptenal is one of the major carbonyl compounds found in oxidized lipid materials. It occurs in dairy products and seafood. cis-4-Heptenal has also been associated with the off-flavors in fish oil.
Alkalmazás
  • Microbial community succession and their relationship with the flavor formation during the natural fermentation of Mouding sufu.: This study explores the role of cis-4-Heptenal in the flavor formation during the fermentation of Mouding sufu, highlighting its importance in food chemistry and microbial interactions (Chen et al., 2023).
  • Kinetics studies of the gas-phase reactions of NO3 radicals with series of 1-alkenes, dienes, cycloalkenes, alkenols, and alkenals.: The paper discusses the reaction kinetics of cis-4-Heptenal with NO3 radicals, providing valuable data for atmospheric chemistry and the study of air pollutants (Zhao et al., 2011).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 20 ppm
Egyéb megjegyzések
Natural occurrence: Butter, dried bonito, fish, krill, milk, boiled potato, peppermint, Scotch, spearmint, wheat bread.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
105.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
41 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Role of lipids in flavors.
Forss DA.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 17(4), 681-685 (1969)
Hept-cis-4-enal: Analysis and flavour contribution to fresh milk.
Bendall JG & Olney SD.
International dairy journal, 11(11), 855-864 (2001)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 59-59 (2001)
Dynamic headspace gas chromatography/mass spectrometry characterization of volatiles produced in fish oil enriched mayonnaise during storage
Hartvigsen K, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48(10), 4858-4867 (2000)
Kathrin Vollmer et al.
Food chemistry, 345, 128786-128786 (2020-12-15)
The effects of single and twofold continuous pressure change technology (PCT) applications on the volatiles and sensory characteristics of pineapple juice were studied. Fresh and thermally pasteurised juices were additionally characterised. 128 volatiles were tentatively assigned in the four juices.