Merck
W509647
Sigma-Aldrich
(−)-Caryophyllene oxide
95%
Szinonimák:
β-Caryophyllene epoxide, (−)-Epoxycaryophyllene, (−)-Epoxydihydrocaryophyllene, (1R,4R,6R,10S)-9-Methylene-4,12,12-trimethyl-5-oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane, trans-Caryophyllene oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H24O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.35
FEMA-szám:
4085
Beilstein:
148213
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
16.043
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Fragrance grade
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
Teszt
95%
optikai aktivitás
[α]20/D −70°, c = 2 in chloroform
mp
62-63 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
β-caryophyllene (ox.)
Érzékszervi
woody
SMILES string
[H][C@@]12CCC(=C)[C@@]3([H])CC(C)(C)[C@]3([H])CC[C@@]1(C)O2
InChI
1S/C15H24O/c1-10-5-6-13-15(4,16-13)8-7-12-11(10)9-14(12,2)3/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12-,13-,15-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NVEQFIOZRFFVFW-RGCMKSIDSA-N
Alkalmazás
  • Synergistic Antinociceptive Effect of β-Caryophyllene Oxide in Combination with Paracetamol, and the Corresponding Gastroprotective Activity.: This study reveals that β-Caryophyllene oxide enhances the pain-relieving effects of paracetamol while providing gastroprotective benefits, suggesting its potential in pain management therapies (Espinosa-Juárez et al., 2024).
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Muhammad Iqbal Choudhary et al.
Journal of natural products, 69(10), 1429-1434 (2006-10-28)
Microbial transformation of the sesquiterpene (-)-caryophyllene oxide (1) [(1R,4R,5R,9S)-4,5-epoxycaryophyllan-8(13)-ene] by a number of fungi, using a standard two-stage fermentation technique, has afforded as products (1R,4R,5R,9S)-4,5-dihydroxycaryophyllan-8(13)-ene (2), (1S,4R,5R,8S,9S)-clovane-5,9-diol (3), (1R,4R,5R,9S,11R)-4,5-epoxycaryophyllan-8(13)-en-15-ol (4), (1R,4R,5R,9S,11S)-4,5-epoxycaryophyllan-8(13)-en-14-ol (5), (1R,2S,4R,5R,9S)-4,5-epoxy-13-norcaryophyllan-8-one (6), (1R,4R,5R,8S,9S)-4,5-epoxycaryophyllan-13-ol (7), (1R,4R,5R,8S, 9S,13S)-caryolane-5,8,13-triol (8), (1R,3R,4R,5R,8S,9S)-4,5-epoxycaryophyllan-3,13-diol
M Salomé Gachet et al.
Journal of natural products, 74(4), 559-566 (2011-03-29)
In a survey of plants from Ecuador with antiprotozoal activity, Cupania cinerea was found to show significant in vitro activity against the Plasmodium falciparum K1 strain and Trypanosoma brucei rhodesiense. Subsequently, activity-guided isolation of the n-hexane and dichloromethane extracts from
Fangfang Zeng et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 113, 103213-103213 (2019-08-24)
Mosquitoes rely heavily on the olfactory system to find a host for a bloodmeal, plants for a source of energy and suitable sites for oviposition. Here, we examined a cluster of eight odorant receptors (ORs), which includes one OR, CquiOR1