Merck
W357804
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathiane, mixture of cis and trans
≥98%, FG
Szinonimák:
2-tropical oxathiane, Tropathiane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H16OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
160.28
FEMA-szám:
3578
Európai Tanács szám:
11540
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
16.030
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
green; tropical
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.4800 (lit.)
bp
218-220 °C (lit.)
sűrűség
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; tropical
SMILES string
CCCC1CCOC(C)S1
InChI
1S/C8H16OS/c1-3-4-8-5-6-9-7(2)10-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GKGOLPMYJJXRGD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathiane (mixture of cis and trans) is the key sulfur-containing aroma and flavor compound of yellow passion fruit.
Alkalmazás
  • Evolution and Correlation of cis-2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathiane, Varietal Thiols, and Acetaldehyde during Fermentation of Sauvignon blanc Juice.: This research highlights the development and interaction of cis-2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathiane with varietal thiols and acetaldehyde in Sauvignon blanc during fermentation, emphasizing its impact on the wine′s aroma profile (Wang et al., 2020).
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
122.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
50 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Identification and synthesis of two new organic sulfur compounds from the yellow passion fruit (Passiflora edulis f. flavicarpa).
Winter M, et al.
Helvetica Chimica Acta, 59(5), 1613-1620 (1976)
Identification of new sulfur-containing volatiles in yellow passionfruit (Passiflora edulis f. flavicarpa).
Engel KH & Tressl R.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 39(12), 2249-2252 (1991)