Merck
698768
Sigma-Aldrich
9-Mercapto-1-nonanol
96%
Szinonimák:
9-Mercapto-nonan-1-ol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H20OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.483
sűrűség
0.939 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20OS/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11H,1-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXFJFNVBVKPAPL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
9-Mercapto-1-nonanol (9-MNL) is an alkanethiol that forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of substrates. It facilitates the immobilization of the surface atoms.
Alkalmazás
9-MNL can be used in the surface modification of gold electrodes for the fabrication of biosensors for biomedical applications.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Label-free capacitive DNA sensor using immobilized pyrrolidinyl PNA probe: effect of the length and terminating head group of the blocking thiols
Thipmanee O, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 38(1), 430-435 (2012)
An electrochemical peptide-based biosensing platform for HIV detection
Gerasimov JY and Lai RY
Chemical Communications (Cambridge, England), 46(3), 395-397 (2010)
Peptide-based electrochemical biosensor for amyloid beta 1-42 soluble oligomer assay
Li H, et al.
Talanta, 93, 358-363 (2012)
Ivan V Smolyaninov et al.
Bioorganic chemistry, 89, 103003-103003 (2019-05-28)
A number of asymmetrical thioethers based on 3,5-di-tert-butylcatechol containing sulfur atom bonding with physiologically active groups in the sixth position of aromatic ring have been synthesized and the electrochemical properties, antioxidant, cryoprotective activities of new thioethers have been evaluated. Cyclic