Merck
W385409
Sigma-Aldrich
3-Mercapto-3-methylbutan-1-ol
≥98%, FG
Szinonimák:
3-Mercapto-3-methylbutanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H12OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.21
FEMA-szám:
3854
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
12.137
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.480
sűrűség
0.985 g/mL at 20 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
meaty
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(S)CCO
InChI
1S/C5H12OS/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GBCGIJAYTBMFHI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)