Merck
W348007
Sigma-Aldrich
o-Cresol
≥99%
Szinonimák:
2-Methylphenol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.14
FEMA-szám:
3480
Beilstein:
506917
EC-szám:
Európai Tanács szám:
618
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
4.027
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
gőzsűrűség
3.72 (vs air)
gőznyomás
0.3 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 38.2 °C)
Teszt
≥99%
form
solid or liquid
öngyulladási hőmérséklet
1110 °F
robbanási határérték
1.47 %, 148 °F
tárolási körülmény
under inert gas
törésmutató
n20/D 1.541-1.550
pH
4.5 (25 g/L)
bp
191 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
sűrűség
1.048 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
musty; phenolic
SMILES string
Cc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
o-Cresol is one of the key volatile phenolic components of wine, beechwood creosote and hardwood sawdust smoke. It is also a flavor component of red meat and aged Italian cheese.
Alkalmazás
  • Ultrahigh-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry quantitation of o-cresol in hydrolyzed human urine to assess toluene exposure.: This paper presents a method for quantifying o-cresol in human urine using advanced chromatography techniques, emphasizing its application in assessing exposure to toluene and other related compounds (Langlois et al., 2023).
Vigyázat
Air sensitive
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Antioxidant activity and characterization of volatile constituents of beechwood creosote.
Lee KG, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 17(6), 1387-1393 (1969)
Volatile components of hardwood sawdust smoke. Components of phenolic fraction.
Lustre AO & Issenberg P.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56(5), 1197-1202 (1991)
Volatile phenol determination in wine.
Etievant PX.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 85(9), 1580-1586 (2005)
Volatile Branched?chain Fatty Acids and Phenolic Compounds in Aged Italian Cheese Flavors.
Ha JK & Lindsay RC.
Journal of Food Science, 56(5), 1241-1247 (1991)
Hua-Wei Chen et al.
Water research, 41(10), 2069-2078 (2007-04-10)
Platinum deposited TiO(2) films were prepared on quartz substrates by dip-coating process for the photodecomposition of o-cresol. The characteristics of Pt/TiO(2) and the temporal behavior of o-cresol decomposition by Pt/TiO(2) photocatalysis under visible light irradiation were investigated. Platinum deposited on