Fontos dokumentumok
E44205
4-Ethylphenol
99%
Szinonimák:
(4-Hydroxyphenyl)ethane, (p-Hydroxyphenyl)ethane, 1-Ethyl-4-hydroxybenzene, 4-Ethylphenol, p-Ethylphenol, p-Hydroxyethylbenzene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.13 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
bp
218-219 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)