Fontos dokumentumok
03869
Cresol mixture of isomers
technical, crude, ~85% (sum of isomers, GC)
Szinonimák:
Methylphenol tricresol
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
~85% (sum of isomers, GC)
form
liquid
minőség
crude
szennyeződések
≤8% phenol (GC)
SMILES string
Cc1ccc(O)cc1.Cc2cccc(O)c2.Cc3ccccc3O
InChI
1S/3C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;1-6-3-2-4-7(8)5-6;1-6-4-2-3-5-7(6)8/h3*2-5,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTWJRLJHJPIABL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Separation of cresols using coelectroosmotic capillary electrophoresis.: This research explores the separation of cresol isomers using coelectroosmotic capillary electrophoresis. The study demonstrates an efficient method for analyzing cresol mixtures, which is valuable in both industrial and pharmaceutical applications where precise separation of isomers is critical (Masselter et al., 1993).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
176.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
80 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?