Fontos dokumentumok
C85700
o-Cresol
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
2-Methylphenol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.72 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.3 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
Forma
solid or liquid
öngyulladási hőmérséklet
1110 °F
robbanási határérték
1.47 %, 148 °F
pH
4.5 (25 g/L)
bp
191 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?