Fontos dokumentumok
W359602
3,4-Xylenol
≥98%, FG
Szinonimák:
3,4-Dimethylphenol, 4-Hydroxy-o-xylene
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Teszt
≥98%
bp
227 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
burnt
SMILES string
Cc1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5,9H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCOXTKKNXUZSKD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Green Aromatic Epoxidation with an Iron Porphyrin Catalyst for One-Pot Functionalization of Renewable Xylene, Quinoline, and Acridine.: This study explores the green epoxidation of aromatic compounds using an iron porphyrin catalyst, demonstrating effective one-pot functionalization of renewable xylene derivatives, including 3,4-xylenol (Corrêa et al., 2023).
- A highly expressed odorant receptor from the yellow fever mosquito, AaegOR11, responds to (+)- and (-)-fenchone and a phenolic repellent.: This research identifies an odorant receptor in mosquitoes that responds to various compounds, including 3,4-dimethylphenol, which could have implications for developing new repellents (Lu et al., 2022).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?