Merck
W335606
Sigma-Aldrich
δ-Nonalactone
98%, FCC, FG
Szinonimák:
5-Hydroxynonanoic acid, lactone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H16O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.22
FEMA-szám:
3356
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2194
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
10.014
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
coconut; coumarin; creamy; buttery; sweet; whiskey
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.455 (lit.)
bp
115-116 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
coconut; coumarin; creamy; buttery; sweet; whiskey
SMILES string
CCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-5-8-6-4-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXRBWNLUQYZAAX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Accurate Determination of 12 Lactones and 11 Volatile Phenols in Nongrape Wines through Headspace-Solid-Phase Microextraction (HS-SPME) Combined with High-Resolution Gas Chromatography-Orbitrap Mass Spectrometry (GC-Orbitrap-MS).: This paper presents a method for accurately determining δ-Nonalactone and other lactones in nongrape wines, highlighting its importance in the flavor profile and quality control of alcoholic beverages (Liu et al., 2022).
Egyéb megjegyzések
Natural occurrence: Butter, milk, chicen fat, grilled beef, pork fat, and white wine.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 53-53 (1996)