Merck
W329401
Sigma-Aldrich
δ-Undecalactone
>97%, FG
Szinonimák:
Undecanoic δ-lactone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H20O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
184.28
FEMA-szám:
3294
EC-szám:
Európai Tanács szám:
688
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
10.011
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
coconut; creamy; fruity; waxy; peach
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Teszt
>97%
törésmutató
n20/D 1.459 (lit.)
n20/D 1.459
bp
152-155 °C/10.5 mmHg (lit.)
152-155 °C/10.5 mmHg
sűrűség
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
coconut; creamy; fruity; waxy; peach
SMILES string
CCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YZRXRLLRSPQHDK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
δ-Undecalactone is a volatile flavor compound found in coconut meat, fresh peaches and tobacco.
Alkalmazás
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, δ-undecalactone, CAS Registry Number 710-04-3.: A comprehensive safety assessment of δ-Undecalactone, detailing its safe usage parameters in fragrance products, crucial for ensuring consumer safety and regulatory compliance (Api et al., 2021).
  • Sweet scent lactones activate hot capsaicin receptor, TRPV1.: Research showing that δ-Undecalactone and other sweet scent lactones can activate the TRPV1 receptor, which has implications for understanding flavor perception and its physiological effects (Tobita et al., 2021).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 10 ppm
Egyéb megjegyzések
Natural occurrence: Blackberry, heated butter, milk, coconut and cream
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
312.8 °F
Lobbanási pont (C)
156 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Assessing the efficacy of candidate mosquito repellents against the background of an attractive source that mimics a human host.
Menger DJ, et al.
Medical and Veterinary Entomology, 28(4), 407-413 (2014)
The effect of tobacco ingredients on smoke chemistry. Part I: Flavourings and additives.
Baker RR, et al.
Food And Chemical Toxicology, 42, 3-37 (2004)
A push-pull system to reduce house entry of malaria mosquitoes.
Menger DJ, et al.
Malaria Journal, 13(1), 119-119 (2014)
Volatile flavor components of coconut meat.
Lin FM & Wilkens WF.
Journal of Food Science, 35(5), 538-539 (1970)
Study on development of a fresh peach flavor.
Zhu GY, et al.
Advanced Materials Research, 781, 1570-1573 (2013)