Fontos dokumentumok
W316504
trans-2-Heptenal
≥95%, stabilized, FG
Szinonimák:
(E)-2-Heptenal
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Teszt
≥95%
tartalmaz
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.450 (lit.)
bp
90-91 °C/50 mmHg (lit.)
sűrűség
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
apple; fatty; green; green; spicy
SMILES string
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCC
InChI
1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3/b6-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDFKTBCGKNOHPJ-AATRIKPKSA-N
Alkalmazás
- Studies on the reaction of trans-2-heptenal with peanut proteins: This research examines the interactions between trans-2-heptenal and peanut proteins, providing significant insights into food chemistry and the stability of flavor compounds in food products. The study reveals potential implications for biochemists interested in food allergenicity and protein-aldehyde interactions (Globisch et al., 2014).
- An experimental study of the gas-phase reactions of NO3 radicals with a series of unsaturated aldehydes: trans-2-hexenal, trans-2-heptenal, and trans-2-octenal: This paper explores the reactivity of trans-2-heptenal with NO3 radicals in the gas phase, contributing to a better understanding of atmospheric chemistry and the environmental behavior of volatile organic compounds. Such information is crucial for biochemists studying the environmental impacts of organic compounds (Kerdouci et al., 2012).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?