Fontos dokumentumok
183962
2,3-Dihydrobenzofuran
99%
Szinonimák:
Coumaran
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.549 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble
carbon disulfide: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
sűrűség
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1Cc2ccccc2O1
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-4H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBEDSQVIWPRPAY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Általános leírás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?