Merck
W279609
Sigma-Aldrich
γ-Octalactone
≥97%, FCC, FG
Szinonimák:
γ-Octanoic lactone, 4-Hydroxy octanoic acid, Octano-1,4-lactone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H14O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.20
FEMA-szám:
2796
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2274
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
10.022
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.444 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
sűrűség
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
coconut; creamy; peach; sweet
SMILES string
CCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-3-4-7-5-6-8(9)10-7/h7H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPBFYZQJXZJBFQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
γ-Octalactone is one of the flavor constituents of peaches, oranges and sweet fortified wines.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Volatile components of peach.
Jennings WG & Sevenants MR.
Journal of Food Science, 29(6), 796-801 (1964)
Identification of aroma active compounds in orange essence oil using gas chromatography?olfactometry and gas chromatography?mass spectrometry.
Hognadottir A & Rouseff RL.
Journal of Chromatography A, 998(1), 201-211 (2003)
I Cutzach et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 47(7), 2837-2846 (1999-12-20)
Sweet fortified wines, traditionally aged under strong oxidation conditions, have a characteristic aroma. An experimental laboratory study investigated the aging of red and white sweet fortified wines under various conditions. The formation of various molecules, previously identified as characteristic of