Merck
W240115
Sigma-Aldrich
δ-Dodecalactone
greener alternative
mixture of isomers, natural, ≥98%, FG
Szinonimák:
(±)-5-Dodecanolide, (±)-δ-Heptyl-δ-valerolactone, (±)-6-Heptyltetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxydodecanoic acid δ-lactone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H22O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.30
FEMA-szám:
2401
Beilstein:
1282749
EC-szám:
Európai Tanács szám:
624
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
10.008
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
butter; cheese; coconut; creamy; oily; peach
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
biológiai forrás:
Cocos nucifera (oil)
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
tree nuts
biológiai forrás
Cocos nucifera (oil)
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥98%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.460 (lit.)
bp
140-141 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
sűrűség
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
tree nuts
illat allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
butter; cheese; coconut; creamy; oily; peach
SMILES string
CCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-8-11-9-7-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRPLZGZHJABGRS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Egyéb megjegyzések
Natural occurrence: Blue cheese, heated butter, pork fat, rum, sherry and cheeses.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)