Fontos dokumentumok
68986
Dimethyl disulfide
analytical standard
Szinonimák:
DMDS, Methyl disulfide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.24 (vs air)
gőznyomás
22 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
>572 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
16 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.5% water
törésmutató
n20/D 1.525 (lit.)
n20/D 1.525-1.529
bp
109 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
sűrűség
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CSSC
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Upper respiratory tract
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
59.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
15 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
HS-SPME with Carboxen®/PDMS coated Nitinol fiber allows low MW analyte detection in light-exposed milk plastics.
Protocols
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.