Fontos dokumentumok
SMB00577
Diallyl trisulfide
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
Allyl trisulfide, Di-2-propenyl trisulfide
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Allium sativum L.
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
liquid
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C=CCSSSCC=C
InChI
1S/C6H10S3/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UBAXRAHSPKWNCX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)