Merck
W353604
Sigma-Aldrich
Dimethyl disulfide
≥98%, FG
Szinonimák:
DMDS, Methyl disulfide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3SSCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
94.20
FEMA-szám:
3536
Beilstein:
1730824
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2175
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
12.026
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
cabbage; onion; vegetable; sulfurous
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
3.24 (vs air)
gőznyomás
22 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98%
öngyulladási hőmérséklet
>572 °F
robbanási határérték
16 %
törésmutató
n20/D 1.525 (lit.)
bp
109 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
sűrűség
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
cabbage; onion; vegetable; sulfurous
SMILES string
CSSC
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • GC-IMS-Based Volatile Characteristic Analysis of Hypsizygus marmoreus Dried by Different Methods.: Dimethyl disulfide is used to enhance the aroma of some fresh seafood to, this shows that it can be used to optimize flavor (Lai et al., 2024).
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Upper respiratory tract
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
59.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
15 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
P Jäppinen et al.
Archives of toxicology, 67(2), 104-106 (1993-01-01)
Dimethyl sulfide in breath was determined by the gas chromatographic method in 14 persons exposed to organic reduced sulfur compounds in sulfate pulp mills. Dimethyl sulfide concentrations in breath (range 0.04-0.69 cm3/m3 were compared to the combined workplace concentrations of
Gabrielle A Nevitt
Integrative and comparative biology, 51(5), 819-825 (2011-09-02)
Information transfer influences food-web dynamics in the marine environment, but infochemicals involved in these processes are only beginning to be understood. Dimethylsulfoniopropionate (DMSP) is produced by phytoplankton and other marine algae, and has been studied primarily in the context of
Elise Dumont et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 12(14), 2596-2603 (2011-11-02)
Ground-state disulfide dissociation is a target of prime importance in structural biochemistry. A main difficulty consists in avoiding competition with carbon–sulfur and backbone scission pathways. In tandem mass spectrometry, such selectivity is afforded using transition elements or coinage-metal ions as
Chien-Jui Huang et al.
Pest management science, 68(9), 1306-1310 (2012-05-11)
Bacillus cereus C1L is a plant growth-promoting rhizobacterium and can elicit induced systemic resistance (ISR) in plants against necrotrophic pathogens. However, little is known about ISR elicitors produced by B. cereus C1L, and no ISR elicitor has been identified and
Anja Kristiansen et al.
Applied and environmental microbiology, 77(24), 8595-8604 (2011-10-18)
Biofiltration has proven an efficient tool for the elimination of volatile organic compounds (VOCs) and ammonia from livestock facilities, thereby reducing nuisance odors and ammonia emissions to the local environment. The active microbial communities comprising these filter biofilms have not