Merck
W330829
Sigma-Aldrich
Methyl propyl trisulfide
50%, FG
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H10S3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.32
FEMA-szám:
3308
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
12.020
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
garlic; green; metallic; onion; sulfurous
grade:
FG
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
koncentráció
50%
törésmutató
n20/D 1.566
sűrűség
1.107 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
garlic; green; metallic; onion; sulfurous
SMILES string
CCCSSSC
InChI
1S/C4H10S3/c1-3-4-6-7-5-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZOYASYRPGHCQHW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system, Upper respiratory tract
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
170.1 °F
Lobbanási pont (C)
76.7 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Restituto Tocmo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(23), 5296-5304 (2014-05-21)
There is a growing account of the health benefits of H2S as an endogenous cell-signaling molecule. H2S from organic polysulfides, in particular, is increasingly gaining attention for their beneficial effects to cardiovascular health. Here, we studied shallot as a potential