Merck
W324000
Sigma-Aldrich
o-Toluenethiol
≥97%, FG
Szinonimák:
2-Methylbenzenethiol, o-Thiocresol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.20
FEMA-szám:
3240
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2272
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
12.027
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
bacon; meaty; sulfurous
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.578 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
sűrűség
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
bacon; meaty; sulfurous
SMILES string
Cc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8S/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, o-toluenethiol, CAS Registry Number 137-06-4.: This study conducted a safety assessment of o-toluenethiol as a fragrance ingredient.(Api et al., 2024).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
145.4 °F
Lobbanási pont (C)
63 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)