Fontos dokumentumok
T28517
3-Methylbenzenethiol
95%
Szinonimák:
m-Thiocresol
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.5762 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
sűrűség
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(S)c1
InChI
1S/C7H8S/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRXOZRLZDJAYDR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
163.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
73 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Javier Campanini-Salinas et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(7) (2018-07-22)
A rapid emergence of resistant bacteria is occurring worldwide, endangering the efficacy of antibiotics and reducing the therapeutic arsenal available for treatment of infectious diseases. In the present study, we developed a new class of compounds with antibacterial activity obtained