Merck
275468
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzenethiol
97%
Szinonimák:
2,5-Dimethylthiophenol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C6H3SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.23
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.5698 (lit.)
bp
126.3 °C/50 mmHg (lit.)
sűrűség
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(C)c(S)c1
InChI
1S/C8H10S/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHAUBUMQRJWWAT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,5-Dimethylbenzenethiol was used in the synthesis of poly(2-dodecanoylsulfanyl-p-phenylenevinylene). It was also used in the synthesis of 1,1,2-trichloro-4-(2,5-dimethylphenylthio)-1-buten-3-yne; 1,1,2,4-tetrachloro-4-(2,5-dimethylphenylthio)-1,3-butadiene and 1,1,2-trichloro-4,4-bis(2,5-dimethylphenylthio)-1,3-butadiene.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
181.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
83 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Conductive polymer gas sensor for quantitative detection of methanol in Brazilian sugar-cane spirit.
Peres LO, et al.
Food Chemistry, 130(4), 1105-1107 (2012)
Ibis C and Sahin A.
Bull. Korean Chem. Soc., 31(8), 2255-2260 (2010)