Merck
T28509
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzenethiol
95%
Szinonimák:
o-Thiocresol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.578 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
sűrűség
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8S/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
145.4 °F
Lobbanási pont (C)
63 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)