Fontos dokumentumok
E26223
Diethyl disulfide
99%
Szinonimák:
Ethyl disulfide
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.506 (lit.)
bp
151-153 °C (lit.)
sűrűség
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCSSCC
InChI
1S/C4H10S2/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CETBSQOFQKLHHZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Pheniramine maleate in forensic toxicology: Explored the assessment of pheniramine maleate in alternative biological matrices using liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). This research underscores the importance of pheniramine maleate in toxicological studies, contributing to forensic investigations and therapeutic drug monitoring (Makhdoom et al., 2024).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?