Merck
B93989
Sigma-Aldrich
Dibutyl disulfide
97%
Szinonimák:
Butyl disulfide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3SS(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.36
Beilstein:
1735184
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
52 mmHg ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.492 (lit.)
bp
229-233 °C (lit.)
sűrűség
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCSSCCCC
InChI
1S/C8H18S2/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CUDSBWGCGSUXDB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
199.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Lóránd Kiss et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 160(2), 398-407 (2017-10-04)
Recent in vitro and in vivo studies highlight the strong potential of dimethyl trisulfide (DMTS) as an antidote for cyanide (CN) intoxication. Due to its high oxygen demand, the brain is one of the main target organs of CN. The
K M Abdo et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 3(2), 69-74 (1983-03-01)
n-Butyl mercaptan (nBM) is a breakdown product of S,S,S,-tri-n-butyl phosphorotrithioate (DEF) and S,S,S-tri-n-butyl phosphorotrithioite (merphos) in hens and in the environment. n-Butyl disulfide (nBD) is an oxidation product of nBM. A single 500 mg/kg dose of nBM and nBD was