Fontos dokumentumok
8.41538
Sigma-Aldrich
1-Benzothiophene
for synthesis
Szinonimák:
1-Benzothiophene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H6S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
202-395-7
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1.33 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
510 °C
hatékonyság
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
222 °C
mp
28-32 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 91 °C
sűrűség
1.15 g/cm3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H6S/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FCEHBMOGCRZNNI-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 32 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup