Merck
W254509
Sigma-Aldrich
3-Heptanone
96%
Szinonimák:
Butyl ethyl ketone, Ethyl butyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3COC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.19
FEMA-szám:
2545
Beilstein:
506161
EC-szám:
Európai Tanács szám:
137
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.003
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.408 (lit.)
bp
146-149 °C (lit.)
mp
−39 °C (lit.)
sűrűség
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
fatty; green; fruity
SMILES string
CCCCC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-6-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGAZZOYFWWSOGK-UHFFFAOYSA-N
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
100.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
38 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J L O'Donoghue et al.
Toxicology and applied pharmacology, 72(2), 201-209 (1984-02-01)
Ethyl n-butyl ketone (EBK, 3-heptanone) has not been reported to produce neurotoxicity in previous studies when it was given by oral or inhalation routes. In the present study, EBK given by gavage at 2 g/kg/day, 5 days/week for 14 weeks
Effects of methyl n-butyl ketone and ethyl n-butyl ketone on fixed ratio, fixed interval performance of rats.
I Geller et al.
Proceedings of the Western Pharmacology Society, 24, 105-108 (1981-01-01)
Paweł Mochalski et al.
Cell biochemistry and biophysics, 71(1), 323-329 (2014-08-16)
Gas chromatography with mass spectrometric detection combined with head-space needle trap extraction as the pre-concentration technique was applied to identify and quantify volatile organic compounds released or metabolised by human umbilical vein endothelial cells. Amongst the consumed species there were
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at