Merck
W511609
Sigma-Aldrich
2-Methylquinoxaline
≥97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H8N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.17
Beilstein:
113307
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
14.139
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
coffee; nutty; roasted
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.613 (lit.)
bp
245-247 °C (lit.)
sűrűség
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
coffee; nutty; roasted
SMILES string
Cc1cnc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H8N2/c1-7-6-10-8-4-2-3-5-9(8)11-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALHUXMDEZNLFTA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Methylquinoxaline is a heterocyclic compound used in roasted and meat flavoring. It is one of the volatile compounds formed during the thermal reaction between L-cysteine and dihydroxyacetone in glycerine.
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Rowe DJ
Chemistry and Technology of Flavors and Fragrances., 110-110 (2004)
Volatile Products Formed from L-Cysteine and Dihydroxyacetone Thermally Treated in Different Solvents.
Okumura J, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 54(7), 1631-1638 (1990)
Methylglyoxal assay in cells as 2-methylquinoxaline using 1,2-diaminobenzene as derivatizing reagent.
C Cordeiro et al.
Analytical biochemistry, 234(2), 221-224 (1996-02-15)
F W Chaplen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(10), 5533-5538 (1998-05-20)
Methylglyoxal is an alpha-ketoaldehyde and dicarbonyl formed in cells as a side product of normal metabolism. Endogenously produced dicarbonyls, such as methylglyoxal, are involved in numerous pathogenic processes in vivo, including carcinogenesis and advanced glycation end-product formation; advanced glycation end-products
Determination of methylglyoxal as 2-methylquinoxaline by high-performance liquid chromatography and its application to biological samples.
S Ohmori et al.
Journal of chromatography, 414(1), 149-155 (1987-02-20)