Merck
W332100
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline
≥97%, FG
Szinonimák:
Nutty quinoxaline, Cyclohexapyrazine, Tetrahydroquinoxaline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H10N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.18
FEMA-szám:
3321
EC-szám:
Európai Tanács szám:
721
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
14.015
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.542 (lit.)
bp
85 °C/3 mmHg (lit.)
sűrűség
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
musty; nutty; roasted
SMILES string
C1CCc2nccnc2C1
InChI
1S/C8H10N2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XCZPDOCRSYZOBI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline is a volatile component of roasted peanuts, roasted filberts, roasted sesame seed and roasted cocoa.
Kiszerelés
Packaged in glass bottles
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Volatile components of roasted peanuts.
Walradt JP, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 19(5), 972-979 (1971)
Volatile components of roasted cocoa: basic fraction.
Vitzthum OG, et al.
Journal of Food Science, 40(5), 911-916 (1975)
Yu Gong et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(54), 12472-12480 (2020-06-25)
In this work, pyrazine (A), aminopyrazine (B), quinoxaline (C), and 5,6,7,8-tetrahydroquinoxaline (D) have been screened out among a large number of pyrazine derivatives to construct Hofmann-type metal-organic frameworks (MOFs) Fe(L)[M(CN)4 ] (M=Pt, Pd) with similar 3D pillared-layer structures. X-ray single-crystal
Some aroma components of roasted sesame seed (Sesamum indicum L.).
Manley CH, et al
Journal of Food Science, 39(1), 73-76 (1974)
Volatile components of roasted filberts.
Kinlin TE, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 20(5), 1021-1028 (1972)