Merck
W288101
Sigma-Aldrich
Benzylideneacetone
≥98%, FG
Szinonimák:
Benzalacetone, 4-Phenylbut-3-en-2-one, Benzylideneacetone, Methyl styryl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH=CHCOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.19
FEMA-szám:
2881
Beilstein:
742047
EC-szám:
Európai Tanács szám:
158
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.024
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
anise; cinnamon; jam; balsamic; spicy; floral; sweet
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
gőznyomás
0.01 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥98%
bp
260-262 °C (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
anise; cinnamon; jam; balsamic; spicy; floral; sweet
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])c1ccccc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
Általános leírás
Benzylideneacetone is used in the fragrance industry for its sweet pea-like odor. It is one of the major constituents of Monanthotaxis capea essential oil. Studies suggest that apart from skatole and androstenone, benzylideneacetone may also be one of the volatile compounds, which contributes to the development of boar taint in fat samples.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 5-10 ppm
Egyéb megjegyzések
Natural occurrence: Soybeans and Virginia tobacco.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
253.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
123 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Phenylbutane Derivatives as Main Constituents of Monanthotaxis capea Essential Oil.
Lamaty G, et al.
J. Essent. Oil Res., 4(1), 33-39 (1992)
Role of 4-phenyl-3-buten-2-one in boar taint: identification of new compounds related to sensorial descriptors in pig fat.
Rius Sole MA & Garcia Regueiro JA.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(11), 5303-5309 (2001)
Bin Cao et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(6), 1239-1245 (2011-12-20)
An efficient and easy procedure to synthesize the pyridinyl analogues of dibenzylideneacetone (pyr-dba) was developed by the condensation of substituted nicotinaldehyde and acetone in the presence of K(2)CO(3) in toluene-EtOH-H(2)O solvent system. Structurally diverse pyr-dba, including quinolinyl dba, can be
Jiyong Zhang et al.
The Journal of organic chemistry, 71(7), 2918-2921 (2006-03-25)
The first efficient asymmetric synthesis of obolactone 1 has been accomplished in 11 steps and with a 15% overall yield in which Brown's enantioselective allylation reactions and ring-closing metathesis reaction are key steps.
Ikuro Abe et al.
Organic letters, 4(21), 3623-3626 (2002-10-12)
[reaction: see text] Substrate specificities of plant polyketide synthases (PKSs) were investigated using analogues of malonyl-CoA, the extension unit of the polyketide chain elongation reactions. When incubated with methylmalonyl-CoA and 4-coumaroyl-CoA, plant PKSs (chalcone synthase from Scutellaria baicalensis, stilbene synthase