Fontos dokumentumok
147885
4-Phenyl-3-buten-2-one
99%
Szinonimák:
Benzalacetone, Benzylideneacetone, Methyl styryl ketone
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.01 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
bp
260-262 °C (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: freely soluble
benzene: freely soluble
chloroform: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
petroleum ether: very slightly soluble
water: very slightly soluble
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])c1ccccc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
253.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
123 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?