Merck
712124
Sigma-Aldrich
trans-1-Phenyl-1,3-butadiene
≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
[(E)-1,3-Butadienyl]benzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.19
Beilstein:
1901458
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
liquid
tartalmaz
~0.2% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
funkcionális csoport
phenyl
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C=C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h2-9H,1H2/b7-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XZKRXPZXQLARHH-XVNBXDOJSA-N
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
131.0 °F
Lobbanási pont (C)
55 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)