Fontos dokumentumok
246425
trans,trans-Dibenzylideneacetone
98%
Szinonimák:
1,5-Diphenyl-1,4-pentadien-3-one, trans,trans-1,5-Diphenyl-1,4-pentadien-3-one
Teszt
98%
form
solid
mp
104-107 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: soluble(lit.)
alcohol: slightly soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
funkcionális csoport
ketone
phenyl
SMILES string
O=C(\C=C\c1ccccc1)/C=C/c2ccccc2
InChI
1S/C17H14O/c18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16/h1-14H/b13-11+,14-12+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMKGGPCROCCUDY-PHEQNACWSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Nazarov-like cyclization
- Transfer hydrogenation
- Lewis acid mediated condensation
- Hetero-Diels-Alder reactions
- Asymmetric 1,4-addition reactions
- Michael addition reactions
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?