Fontos dokumentumok
239968
trans-Cinnamaldehyde
≥99%
Szinonimák:
trans-3-Phenyl-2-propenal
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.6 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.622 (lit.)
bp
250-252 °C (lit.)
mp
−9-−4 °C (lit.)
sűrűség
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?