Merck
W244406
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-methyl-3-phenylglycidate
≥98%, FCC, FG
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H14O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
206.24
FEMA-szám:
2444
EC-szám:
Európai Tanács szám:
6002
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
16.015
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.505 (lit.)
bp
272-275 °C (lit.)
sűrűség
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
strawberry; sweet
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C1OC1(C)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14O3/c1-3-14-11(13)10-12(2,15-10)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQKRYVGRPXFFAV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethyl 3-methyl-3-phenylglycidate is commonly used in low-fat strawberry flavored ice-creams due to its strawberry-like flavor.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
267.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
131 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Long-term toxicity study of ethyl methylphenylglycidate (strawberry aldehyde) in the rat.
D Dunnington et al.
Food and cosmetics toxicology, 19(6), 691-699 (1981-12-01)
Effect of fat level on the perception of five flavor chemicals in ice cream with or without fat mimetics by using a descriptive test.
Liou BK and Grun IU
Journal of Food Science, 72(8), S595?S604-S595?S604 (2007)