Fontos dokumentumok
1.00223
Sigma-Aldrich
Methyl benzoate
(distilled and stabilized Type A), Technipur®
Szinonimák:
Methyl benzenecarboxylate
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5COOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.15
Beilstein:
1072099
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.05
gőzsűrűség
4.68 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
0.36 hPa ( 20 °C)
törésmutató
n20/D 1.516 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
sűrűség
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methyl benzoate is a volatile aromatic ester widely used in perfumery industries because of its pleasant smell. It is also an important class of chemical intermediate commonly used in plasticizers, pharmaceuticals, dyeing polyester fibers, solvents, disinfectants, and pesticides.
Alkalmazás
Methyl benzoate can be used as:
  • A solvent in the ink-jet printing of polymers.
  • A nonreacting plasticizer in the efficient crosslinking reaction of phenolic resin.
  • A starting material to synthesize glycol dibenzoate plasticizers by transesterification with glycols.
Jogi információk
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Ink-jet printing of polymers-from single dots to thin film libraries
Tekin E, et al.
Journal of Materials Chemistry, 14(17), 2627-2632 (2004)
Influence of the glycol component in dibenzoate plasticizers on the properties of plasticized PVC films
Wardzinska E and Penczek P
Journal of Applied Polymer Science, 97(3), 822-824 (2005)
An analysis of the role of nonreactive plasticizers in the crosslinking reactions of a rigid resin
Patel JP, et al.
Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics, 55(2), 206-213 (2017)
The use of thermogravimetry to follow the rate of evaporation of an ingredient used in perfumes
Aggarwal P, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 49(2), 595-599 (1997)