Merck
W246409
Sigma-Aldrich
Ethyl vanillin
≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, Ethylvanillin, NSC 1803, NSC 67240
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5OC6H3(OH)CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.17
FEMA-szám:
2464
Beilstein:
1073761
EC-szám:
Európai Tanács szám:
108
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.019
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
FDA 21 CFR 182.90
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥98%
form
solid
mp
74-77 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
creamy; sweet; vanilla
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(O)c(OCC)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9-5-7(6-10)3-4-8(9)11/h3-6,11H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethyl vanillin is one of the main components of artificial vanilla flavorings. It is also used a flavor enhancer.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
293.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
145 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Control of undeclared flavoring of cocoa powders by the determination of vanillin and ethyl vanillin by HPLC.
Perez-Esteve E, et al.
Food Control, 67, 171-176 (2016)
Microencapsulation of flavors in carnauba wax.
Milanovic J, et al.
Sensors, 10(1), 901-912 (2010)
Kakuyou Ogawa et al.
Journal of natural medicines, 72(3), 798-802 (2018-03-24)
Vanilla flavour is familiar to consumers through foods, cosmetics, household products and some medicines. Vanilla flavouring agents typically contain vanillin or its analogue ethyl vanillin. Our previous study revealed that the inhalation of eugenol, which contains a vanillyl group, has
Cristina Montserrat Moreno-Ley et al.
Talanta, 197, 264-269 (2019-02-18)
Fourier transform mid-infrared (MID-FTIR) spectroscopy coupled with chemometric analysis was used to identify and quantify coumarin (CMR) and ethyl vanillin (EVA) adulterations in pure vanilla extracts. Forty samples adulterated with CMR (0.25-10 ppm) and forty with EVA (0.25-10%) were prepared from
E Jagerdeo et al.
Journal of AOAC International, 83(1), 237-240 (2000-02-29)
This paper describes a reversed-phase liquid chromatographic method for the determination of vanillin, associated natural aromatic compounds and/or synthetic precursors, ethyl vanillin, and coumarin, a commonly encountered adulterant in nonbeverage and beverage alcohol products using a ternary gradient mobile phase.