Fontos dokumentumok
W258806
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
Frambione, NSC 26515, Raspberry ketone
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
mp
81-85 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
berry; jam; raspberry; sweet
SMILES string
CC(=O)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?