Fontos dokumentumok
W266507
DL-Menthol
≥95%, FCC, FG
Szinonimák:
Menthol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, Hexahydrothymol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőznyomás
0.8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥95%
bp
216 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
sűrűség
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
woody; minty; cooling
SMILES string
CC(C)C1CCC(C)CC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Developing of an eco-friendly liquid-liquid microextraction method by using menthol-based hydrophobic deep eutectic solvent for determination of basic fuchsin dye: assessment of the greenness profile.: This study introduces a sustainable method using DL-menthol-based solvents for extracting and analyzing industrial dyes, providing a green alternative to traditional solvent extraction techniques (Aydin et al., 2024).
- Potential fumigant toxicity of essential oils against Sitotroga cerealella (Olivier) (Lepidoptera: Gelechiidae) and its egg parasitoid Trichogramma evanescens (Hymenoptera: Trichogrammatidae).: This research highlights the efficacy of DL-menthol in pest management, examining its potential as a natural fumigant that could replace synthetic chemicals in agricultural practices (Elbehery et al., 2024).
- Differential analysis of volatiles in five types of mosquito-repellent products by chemometrics combined with headspace GC-Orbitrap HRMS nontargeted detection.: Explores the application of DL-menthol in developing mosquito-repellent formulations, enhancing the understanding of volatile compounds in public health products (Zhao et al., 2024).
- Vortex-assisted dispersive liquid-liquid microextraction based on the hydrophobic deep eutectic solvent-based ferrofluid for extraction and detection of myclobutanil.: Utilizes DL-menthol in innovative extraction methods for pesticide analysis, promoting safer and more efficient detection techniques in food safety and environmental monitoring (Fattahi et al., 2023).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
204.8 °F
Lobbanási pont (C)
96 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?