Fontos dokumentumok
05174
DL-Menthol
analytical standard
Szinonimák:
Menthol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, Hexahydrothymol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőznyomás
0.8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98.0% (GC)
optikai tisztaság
enantiomeric ratio: ~50:50
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
bp
216 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
sűrűség
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(C)C1CCC(C)CC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... TRPA1(8989) , TRPM8(79054)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
204.8 °F
Lobbanási pont (C)
96 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?